產品線
Duolink®
技術
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
應用
按照 Duolink® 原位荧光方案 使用此产品。我们亦提供一套 简略说明。
访问我们的 Duolink® PLA资源中心 ,以获得有关如何运行Duolink® 实验、应用程序、故障排除等更多信息。
执行完整的Duolink® PLA 原位 实验你需要两种一抗 (PLA、IHC、ICC或IF验证) ,其可分别识别两个靶表位。该初级试剂盒为30个 Duolink® PLA反应提供所有其他必需的试剂,其中包括一对PLA探针(抗兔PLUS和抗鼠MINUS)、橙色检测试剂、洗涤缓冲液、以及封固剂。请注意,一抗必须来自与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光测定设备进行分析。
特异性
Duolink® 原位Orange Starter试剂盒(小鼠/兔)需要需要来自小鼠的一种一抗和来自兔的一种一抗。橙色荧光检测试剂通常与Cyanine 3滤光片一起使用。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。请在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位 试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们 定制服务计划 的相关信息,以加速您的Duolink® 项目
查看完整的Duolink® 产品列表
Duolink®In Situ Orange Starter Kit小鼠/兔需要一支来自小鼠和一支来自兔的一抗。橙色荧光检测试剂通常是采用花青素滤光片。
应用说明
需要来自不同物种的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
- 无过表达或基因操作的要求
- 特异性高(假阳性较少)
- 滚环扩增可获得单分子灵敏度
- 可进行相对定量
- 无需特殊设备
- 比FRET更快更简单
- 与co-IP相比具有更高的准确性
- 结果可直接用于出版
法律資訊
试剂盒组分也可单独购买
- DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)化学品安全说明书
- DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)化学品安全说明书
- DUO92007Duolink® In Situ Detection Reagents Orange化学品安全说明书
- DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, Fluorescence化学品安全说明书
- DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPI化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
相关内容
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
DUO92102-1KT | 4061833592205 |