產品線
Duolink®
技術
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 594 nm; λem 624 nm (red) (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
適合性
suitable for fluorescence
應用
Duolink®邻位连接检测(PLA®)可在单分子水平上对固定细胞和组织样品的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。
按照Duolink®原位荧光实验方案使用本产品。产品还提供一套简要说明。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
为完成完整的Duolink® PLA 原位实验,您将需要能识别两个目标表位的一抗(经验证的PLA、IHC、ICC或IF)。该入门套装提供了30次Duolink® PLA反应所需的所有其他试剂,包括一对 PLA探针(抗山羊PLUS和抗兔MINUS)、红色检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
Duolink®原位红色入门试剂盒(山羊/兔)需要一个来自山羊的一抗和一个来自兔的一抗。红色荧光检测试剂通常与Texas Red® 滤光片一起使用。
应用说明
两种一抗需要来自于不同物种。通过标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测来检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织(新鲜或冷冻)。无最少细胞数量限制。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
按照Duolink®原位荧光实验方案使用本产品。产品还提供一套简要说明。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
为完成完整的Duolink® PLA 原位实验,您将需要能识别两个目标表位的一抗(经验证的PLA、IHC、ICC或IF)。该入门套装提供了30次Duolink® PLA反应所需的所有其他试剂,包括一对 PLA探针(抗山羊PLUS和抗兔MINUS)、红色检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
Duolink®原位红色入门试剂盒(山羊/兔)需要一个来自山羊的一抗和一个来自兔的一抗。红色荧光检测试剂通常与Texas Red® 滤光片一起使用。
应用说明
两种一抗需要来自于不同物种。通过标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测来检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织(新鲜或冷冻)。无最少细胞数量限制。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
Duolink®In Situ Red Starter Kit山羊/兔需要一支来自山羊和一支来自兔的一抗。红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤镜。
应用文档
来自不同物种的两种一抗是必需的。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
Duolink®In Situ Red Starter Kit山羊/兔需要一支来自山羊和一支来自兔的一抗。红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤镜。
应用文档
来自不同物种的两种一抗是必需的。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
- 不需要过表达或基因操纵
- 特异性高(假阳性较少)
- 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
- 可进行相对量化
- 无需特殊设备
- 比FRET更快、更简单
- 准确性高于co-IP
- 结果可直接发表
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
其他客户在看
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
Linbo Wang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 140(12), 1997-2008 (2014-07-10)
Our previous work identified leucine zipper transcription factor-like 1 (LZTFL1) as a novel tumor suppressor gene, with its expression correlated with survival outcome in gastric cancer (GC) patients. This study focuses on the role of LZTFL1 in GC aggression and
Gunisha Sagar et al.
Gut, 65(7), 1165-1174 (2015-06-11)
New-onset diabetes and concomitant weight loss occurring several months before the clinical presentation of pancreatic cancer (PC) appear to be paraneoplastic phenomena caused by tumour-secreted products. Our recent findings have shown exosomal adrenomedullin (AM) is important in development of diabetes
Dipti Pravin Lambade et al.
Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 9(2), ZC01-ZC05 (2015-04-11)
The purpose of this vitro study was to comparatively evaluate the adhesive bonding of dual cured resin luting agents with lithium disilicate ceramic material. Porcelain laminate veneers were prepared with lithium disilicate ceramic material i.e. IPS Empress II( E-Max Press).
Seo-Young An et al.
Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, 24(8), 642-646 (2015-04-14)
This study examined the radiopacity of contemporary luting cements using direct digital radiography under a range of exposure conditions. Disc specimens (N = 80, n = 10 per group, ø5 mm × 1 mm) were prepared from 8 resin-based luting
商品
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
DUO92105-1KT | 4061833592236 |