形狀
lyophilized solid
比活性
≥0.5 units/mg solid
技術
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
溶解度
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
中性蛋白酶® II已用于荧光激活细胞分选(FACS)。它还被用于分离内脏卵黄囊层。
适用于制备测序用单细胞悬浮液。
生化/生理作用
單位定義
外觀
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Enzyme Explorer关键资源:胶原酶指南。胶原酶是一种可分解将动物组织结合在一起的天然胶原的酶,由多种微生物和不同的动物细胞产生。
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.