About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21N3O2
CAS号:
分子量:
311.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
推荐产品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 22 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-21(4-2)16-9-5-14(6-10-16)13-19-20-18(23)15-7-11-17(22)12-8-15/h5-13,22H,3-4H2,1-2H3,(H,20,23)/b19-13+
InChI 密鑰
WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
生化/生理作用
DY 131 is an estrogen related receptor ERRβ and ERRy agonist with minimal activity at ERRα, ERα and ERβ
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
商品
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。