包裝
vial of 50 μL
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
應用
CRISPR
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
当使用Sigma lenti CRISPR的克隆时,该对照可用作人类基因靶点敲除的阳性对照。该对照构建体的DNA形式,可在敲除实验中用于直接转染,或用于病毒包装过程(用于基于慢病毒的基因敲低实验)。
经验证的CRISPR位点,可作为Sigma lenti CRISPR的实验对照。一个单组份阳性对照系统由一个EF1-alpha驱动型Cas9组成,它是一种靶向人类EMX1基因的U6驱动型向导RNA质粒,可共同表达Cas9与嘌呤霉素和GFP。Sigma lenti CRISPR人类EMX1阳性对照载体是一种慢病毒质粒载体,含有一个靶向人类EMX1(空通气孔同源框1)基因的向导RNA序列。EMX1属于EMX同源框家族。该载体的主干与Sigma lenti CRISPR产品相同。
经验证的CRISPR位点,可作为Sigma lenti CRISPR的实验对照。一个单组份阳性对照系统由一个EF1-alpha驱动型Cas9组成,它是一种靶向人类EMX1基因的U6驱动型向导RNA质粒,可共同表达Cas9与嘌呤霉素和GFP。Sigma lenti CRISPR人类EMX1阳性对照载体是一种慢病毒质粒载体,含有一个靶向人类EMX1(空通气孔同源框1)基因的向导RNA序列。EMX1属于EMX同源框家族。该载体的主干与Sigma lenti CRISPR产品相同。
應用
特點和優勢
使用lenti CRISPR,作为CRISPR编辑工作流程的实验对照。利用CRSIPR/Cas9系统对您的系统进行验证。错误匹配检测试验的阳性结果将表明您的系统是有效的。
外觀
利用氨苄青霉素和嘌呤霉素抗性基因,可分别对细菌或哺乳细胞进行筛选。同时,通过共转染可兼容的包装质粒(SHP001),包装细胞(HEK293T)可生产自我失活的复制缺陷型病毒颗粒。人类EMX1阳性对照载体的产品形式为溶于Tris-EDTA(TE)的1 µg质粒DNA。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Ray A Ohara et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 71(8), 1241-1251 (2019-03-13)
To explore the intrinsic role of inhibitor of DNA binding 1 (ID-1) in rheumatoid arthritis (RA) fibroblast-like synoviocytes (FLS) and to investigate whether ID-1 is citrullinated and autoantigenic in RA. RA patient serum ID-1 levels were measured before and after
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CRISPR11-1EA | 4061833541265 |