主要文件
CLS356401
Corning® BioCoat Collagen I Culture Dish
diam. 60 mm
别名:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
特點
lid
包裝
pkg of 100 ea (1 pack)
製造商/商標名
Corning 356401
直徑
60 mm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS3564014065270189868