主要文件
14-604-M
Sigma-Aldrich
PI3激酶(p110δ/p85α),人,活性,10 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged recombinant, full-length, human p110δ & untagged, recombinant, full length, human p85α. For use in Kinase Assays.
别名:
Active PI3 Kinase Protein, PI3 Kinase p110δ/p85α
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 121.6 kDa (P110δ)
Mw 83.7 kDa (p85α)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
N端His6标记的重组全长人p110δ和未标记的重组全长人p85的复合物α
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中共表达
應用
N端His6标记的重组全长人p110δ &未标记的重组全长人p85α的活性复合物。用于激酶测定。
研究类别
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
蛋白质靶标:PI3Kδ/p85α
靶标亚家族:PI3K/PI4K
包裝
也提供250 μg的规格(2x125μg)-订购250 μg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-604M。
品質
通过PIProfiler进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2