Key Documents
CLS3003
Corning®一次性刮刀
Tapered blade/spoon
别名:
Disposable Spatulas
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.17
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning 3003
長度
247 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁一次性刮刀旨在节省时间并提供无污染的样品。减少了使用可重复使用的刮刀的回收和消毒步骤。
每个刮刀都是独立包装的,不含 RNase/DNase、无热原和抗静电。
特點和優勢
  • Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
  • Tapered blade/spoon with 247 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.