主要文件
CLS3013
Corning®一次性刮刀
microspatula, rounded end/scoop
别名:
Spatula for Lab Use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning 3013
長度
150 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
药匙尺寸:
最大药匙宽度 - 0.102 英寸(3.302 mm)
药匙可容纳 < 0.5 mL
康宁一次性刮刀旨在节省时间并提供无污染的样品。减少了使用可重复使用的刮刀的回收和消毒步骤。
每个刮刀都是独立包装的,不含 RNase/DNase、无热原和抗静电。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)