主要文件
Z115282
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Bel-Art H36704-0000
長度
7 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
法律資訊
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z115282-2EA4061832261928