Merck
C9357
Sigma-Aldrich
环(Ala-Arg-Gly-Asp-3-氨基甲基苯甲酰基)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
别名:
XJ735
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H32N8O7
分子量:
532.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
环(Ala-Arg-Gly-Asp-3-氨基甲基苯甲酰基), ≥96% (HPLC)
品質等級
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
powder
技術
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
顏色
white
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
基因資訊
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl
生化/生理作用
环(Ala-Arg-Gly-Asp-3-氨基甲基苯甲酰基)(XJ735)是一种含RGD的环肽(拟肽),可用作整联蛋白αvβ3的特异性拮抗剂。 XJ735可用于研究整联蛋白αvβ3在细胞-基质相互作用和过程中的作用。
RGD拟肽αVβ3整联蛋白的拮抗剂,其RGD结合结构域包含阴离子和阳离子结合位点。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)