主要文件
C6267
Supelco
Chromosorb® LC-7
10 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
形狀
solid
表面積
>250 m2/g
粒徑
10 μm
密度
0.45 g/cm3 (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于分离药品和食品中所用的多种化合物的反相微粒填料。
法律資訊
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)