Merck
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
形狀
solid
品質等級
表面積
>350 m2/g
粒徑
10 μm
密度
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
應用
用于碳水化合物、果葡糖浆、糖、胺、核苷酸、强极性化合物、羧酸、多羟基化合物等的分离。
聯結
Chromosorb LC-6 的极性键合相。
準備報告
将氨基类官能团化学键合到硅胶基质微粒上制备而成。
法律資訊
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.