主要文件
C1688
Sigma-Aldrich
单克隆抗 C 反应蛋白 小鼠抗
clone CRP-8, ascites fluid
别名:
抗 CRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CRP-8, monoclonal
分子量
antigen 24 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
技術
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:40,000
western blot: 1:200
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CRP(1401)
相关类别
一般說明
C反应蛋白(CRP)是正五聚蛋白家族成员之一,由肝脏合成。又名PTX1。CRP基因定位于人染色体1q23.2。
特異性
该抗体识别位于变性和还原 CRP 的 24 kDa 亚单位上的表位。与人血清淀粉样 P 成分 (SAP)、人结合珠蛋白、人 α1-酸性糖蛋白、人 IgG 和来自 鲎试剂的 CRP 不反应。
免疫原
人 C 反应蛋白。
應用
  • 它可用于免疫印迹试验,以鉴别单体 CRP。
  • 时间分辨荧光测定法。
小鼠产生的单克隆抗 C 反应蛋白抗体适用于以下情况:
  • 斑点印迹分析
  • 工作稀释度为 1:40,000 的间接 ELISA
  • 1:200 工作稀释液的免疫印迹法
生化/生理作用
C反应蛋白(CRP)发挥关键的清除和代谢作用,还与防御机制有关。可通过结合含有磷酰胆碱(PC)的钙依赖性外源和自体分子,激活补体途径。它具有致病作用,可作为肝细胞癌(HCC)患者实用的预后指标。 CRP对于急性肾盂肾炎(pyelonephritis)的诊断价值高于下尿路感染,因此有助于区分上和下尿路感染。它被视为心血管疾病风险预测的最佳指标。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
C-reactive protein specifically enhances platelet-activating factor-induced inflammatory activity in vivo.
Sato A, et al.
European Journal of Pharmacology, 745, 46-51 (2014)
Aleksandra N Klisic et al.
Laboratory medicine, 45(1), 12-16 (2014-04-12)
Although C-reactive protein (CRP) is among the best cardiovascular disease risk predictors, data regarding the association of CRP and menopause are controversial. In this study, we measured CRP by a high-sensitivity method (hsCRP), cholesterol, lipoproteins, and triglycerides in normal and
Birgit Fendl et al.
Scientific reports, 11(1), 6996-6996 (2021-03-28)
There is increasing evidence that C-reactive protein (CRP) can mediate inflammatory reactions following the transformation of functionally inert pentameric CRP (pCRP) into its structural isoform pCRP* and into monomeric CRP (mCRP). This conversion can occur on the membranes of apoptotic
Rui-Ying Xu et al.
BMC urology, 14, 45-45 (2014-06-03)
Urinary infections are a common type of pediatric disease, and their treatment and prognosis are closely correlated with infection location. Common clinical manifestations and laboratory tests are insufficient to differentiate between acute pyelonephritis and lower urinary tract infection. This study
Akiyoshi Kinoshita et al.
Oncology, 86(5-6), 308-317 (2014-06-14)
C-reactive protein (CRP) is a practical prognostic marker in patients with hepatocellular carcinoma (HCC). We investigated the prognostic value of adding the CRP level to other validated staging systems (Cancer Liver Italian Program, Japan Integrated Staging, Barcelona Clinic Liver Cancer