主要文件
C4243
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 2.9-3.2 mg/mL, ≥99.9% (SDS-PAGE), suitable for cell culture, used for 3D gel formation
别名:
Bovine collagen solution, Collagen extract
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
产品名称
胶原 溶液 来源于牛皮, Type I, 2.9-3.2 mg/mL, suitable for cell culture, sterile-filtered
生物源
bovine skin
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
化驗
≥99.9% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
包裝
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
濃度
2.9-3.2 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D matrix formation)
表面覆盖率
6‑10 μg/cm2
適合性
gelation test tested
UniProt登錄號
結合特異性
Peptide Source: Fibrinogen
異物活動
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... COL1A1(282187)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胶原蛋白溶液是通过将胶原分子溶解在水溶液中而得到的。I型胶原蛋白α1(COL1A1)由位于人类染色体17q21.33上的基因编码。它是人体中最丰富的细胞外基质(ECM)蛋白。1型胶原蛋白是骨骼、肌腱、皮肤和角膜的主要结构蛋白。编码蛋白为异源三聚体,由2条α1链和1条α2链组成。I型胶原不同于其他胶原蛋白的方面为其低赖氨酸羟基化和低碳水化合物构成。作为由两条a1链和一条a2链组成的异二聚体,它在中性pH值和37°C下自发形成三螺旋支架。
應用
胶原蛋白溶液(来自牛皮)用于:
  • 制备胶原凝胶。
  • 包被HeLa细胞株培养皿。
  • 构建负载HepG2细胞培养物的水凝胶。
这种高度纯化的溶液适用于细胞培养中的3-D基质形成。 3-D胶原凝胶比传统的2D系统更好地模拟了体内细胞生理,并且已被证明可成功用于多种细胞类型,包括心脏和角膜成纤维细胞,depatic星状细胞和神经母细胞瘤细胞。 这种3-D凝胶还可用于机械转导、涉及将机械信号转化为生化信号的细胞信号转导的研究
生化/生理作用
在3D环境中,细胞扩展可以使用细胞表面上的整联蛋白来激活特定的信号通路,并且由于基质原纤维的缠结而导致的不依赖整联蛋白的机械各种相互作用是可能的。
胶原蛋白溶液(来自牛皮)是高度纯化的溶液,适用于细胞培养中的3-D基质形成。3-D胶原凝胶比传统的2D系统更好地模拟了体内细胞生理,并且已被证明可成功用于多种细胞类型,包括心脏和角膜成纤维细胞,depatic星状细胞和神经母细胞瘤细胞。这种3-D凝胶还可用于机械转导、涉及将机械信号转化为生化信号的细胞信号转导的研究。I型胶原(COL1A1)参与纤维化。COL1A1是结缔组织基质的重要成分。 它在器官和组织完整性的生长和维持中起着至关重要的作用。这种蛋白也参与组织修复过程。
成分
I型胶原不同于其他胶原蛋白的方面为其低赖氨酸羟基化和低碳水化合物构成。 作为由两条a1链和一条a2链组成的异二聚体,它在中性pH值和37℃下自发形成三螺旋支架。
注意
该产品在湿冰上运输,并在建议的2-8℃下储存,该产品将可使用2年。
準備報告
该产品由从皮肤中纯化提取的I型牛胶原制备而成,含有高单体含量。 用于制备该产品的原始胶原蛋白已从封闭的群体中分离,并通过GMP生产工艺进行纯化,其中包括灭活任何可能的朊病毒或病毒污染。 提供时,是在0.01 M HCl中的3 mg/mL水溶液,pH值为2.0。当暴露于高温度或辐射时,胶原变性。在调整pH值之前,请将贮备液或稀释溶液冷藏保存。 将pH值调节至7后,溶液不应超过40°C,且不应冷冻。
其他說明
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。 我们使用 Bornstein和Traub提出的命名法。 小心不要混淆Sigma命名系统和通用的胶原蛋白分类类型。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xin-Hua Liao et al.
Scientific reports, 7, 43639-43639 (2017-03-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most prevalent and malignant cancers with high inter- and intra-tumor heterogeneity. A central common signaling mechanism in cancer is proline-directed phosphorylation, which is further regulated by the unique proline isomerase Pin1. Pin1 is
Jun Ishihara et al.
Nature communications, 9(1), 2163-2163 (2018-06-06)
Laminin, as a key component of the basement membrane extracellular matrix (ECM), regulates tissue morphogenesis. Here, we show that multiple laminin isoforms promiscuously bind to growth factors (GFs) with high affinity, through their heparin-binding domains (HBDs) located in the α
The Biomedical Engineering Handbook (1999)
TGF-β and TNF-α: antagonistic cytokines controlling type I collagen gene expression.
Verrecchia F & Mauviel A
Cellular Signalling, 16(8), 873-880 (2004)
Experimental murine myopia induces collagen type Iα1 (COL1A1) DNA methylation and altered COL1A1 messenger RNA expression in sclera.
Zhou X, et al.
Molecular Vision, 18, 1312-1312 (2012)
商品
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.