product name
I型胶原蛋白 溶液 来源于大鼠尾, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
生物源
rat tail
品質等級
描述
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet)
apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
包裝
pkg of 1 vial
濃度
>0.5 mg/mL Biuret
技術
cell culture | mammalian: suitable
表面覆盖率
6‑10 μg/cm2
雜質
Mycoplasma Test by Barile, none detected
溶解度
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibronectin
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
rat ... Col1a1(29393)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- 来自大鼠尾。
- 通过除菌过滤尽可能降低污染风险。
- 适合广泛的细胞培养应用。
- 提供最适覆盖度(6-10 μg/cm2),促进细胞黏附和增殖。
準備報告
SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析显示I型胶原蛋白的典型条带模式是具有表观分子量为115和130kDa的双峰,以及215和235kDa的另一个双峰。 基于该分析可知胶原蛋白的纯度为>95%。
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.