主要文件
B4643
Sigma-Aldrich
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.26
形狀
solid
品質等級
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)