產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
應用
agriculture
SMILES 字串
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
L-天冬酰胺被用于细胞培养基,是MEM非必需氨基酸溶液的组分。已有研究显示L-天冬酰胺能够增强培养的人结肠腺癌Caco-2细胞和IEC-6肠上皮细胞的鸟氨酸脱羧酶活性。在L-天冬酰胺存在下, 枯草芽孢杆菌 的孢子萌发增加。
已有研究使用 L-天冬酰胺作为起始材料进行手性合成,制备异恶唑啉RGD模拟血小板GPIIb/IIIa拮抗剂。L-天冬酰胺已被用于合成4-氮杂赖氨酸结构单元,以用于组合化学。
已有研究使用 L-天冬酰胺作为起始材料进行手性合成,制备异恶唑啉RGD模拟血小板GPIIb/IIIa拮抗剂。L-天冬酰胺已被用于合成4-氮杂赖氨酸结构单元,以用于组合化学。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
Increased translation efficiency and antizyme-dependent stabilization of ornithine decarboxylase in amino acidsupplemented human colon adenocarcinoma cells, Caco-2.
The Biochemical Journal, 348 (Pt 2), 401-408 (2000)
Interaction of asparagine and EGF in the regulation of ornithine decarboxylase in IEC-6 cells
The American Journal of Physiology, 276 (3 Pt 1), G773-G780 null
The enantiospecific synthesis of an isoxazoline. A RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 2466-270 (1997)
Effects of overexpression of nutrient receptors on germination of spores of Bacillus subtilis
Journal of Bacteriology, 185, 2457-264 (2003)
Homochiral 4-azalysine building blocks: syntheses and applications in solid-phase chemistry
The Journal of Organic Chemistry, 67, 4017-4029 (2002)
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门