材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle
with rubber mat
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638441 (NA)
參數
3,200 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
137 mm
直徑
62 mm
相容性
for use with 250 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG