Key Documents
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
flat bottom
特點
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5825741005 (Global)
參數
3,112 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
145 mm
直徑
62 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG