Key Documents
CLS430776
Corning® 大体积离心管
250 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 102/cs
别名:
250 ml 离心管, 大容量离心管, 离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
無菌
sterile (non-pyrogenic)
特點
RCF 6000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
包裝
case of 102
pack of 6 ×
製造商/商標名
Corning 430776
參數
6000 × g max. RCF
藝帽直徑
1.33 in.
容量
250 mL
管外徑
2.35 in.
顏色
natural
接頭
cap (Plug Seal)
適合性
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁 250mL 聚丙烯(PP)离心管是需要大量离心的应用的理想选择。
  • 本产品必须使用支撑垫(产品编号 CLS430236,用于 250mL 离心管),除非离心机转子有适当的 V 形底垫
  • 聚乙烯塞密封瓶盖
  • 最大 RCF 为 6,000xg
  • 离心管是无菌的,并且经认证无热原
这些聚丙烯管适合大体积离心。 最大RCF是6,000 x g。聚丙烯支撑垫在离心过程中提过必须的支持,防止大容量离心管损坏。
支撑垫必须和该产品共用,除非离心机转子有适合的V型底垫。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
推薦