产品名称
抗-β-淀粉样蛋白 (13-28) 抗体,小鼠单克隆, clone BAM90.1, purified from hybridoma cell culture
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BAM90.1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
技術
enzyme immunoassay: 0.2-0.4 μg/mL using amyloid β-protein
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
β-淀粉样蛋白前体蛋白 (APP) 是由蛋白水解酶β-分泌酶 (BACE1) 和 γ-分泌酶依次裂解,生成以Aβ1-42和 Aβ1-40型为主的β-淀粉样蛋白 (Aβ) 肽。分泌的Aβ肽通过再吸收机制和之后的内体降解过程降解,或通过胞外胰岛素降解酶降解。Aβ的胞外积累导致聚集体和原纤维的形成,最终形成淀粉样蛋白沉着物神经炎斑,其是阿尔茨海默病 (AD) 的标志物。
抗 β-淀粉样蛋白 [13-28] 单克隆抗体可识别β-淀粉样蛋白肽。抗体表位位于氨基酸 20-23 内。
抗 β-淀粉样蛋白 [13-28] 单克隆抗体可识别β-淀粉样蛋白肽。抗体表位位于氨基酸 20-23 内。
淀粉样蛋白是由错误折叠的蛋白质和多肽组成的不溶性蛋白聚集体。淀粉样蛋白沉积与多种神经退行性疾病有关。
應用
小鼠抗-β-淀粉样蛋白(13-28)单克隆抗体可用于免疫印迹分析(1:5,000 的稀释度)。该抗体还可用于IHC、免疫沉淀、荧光红外光谱和酶免疫测定(02-0.4μg/ml)。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
免疫组织化学(1篇论文)
外觀
在 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)中过滤的溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Amyloid-beta-secondary structure distribution in cerebrospinal fluid and blood measured by an immuno-infrared-sensor: A biomarker candidate for Alzheimer?s disease
Nabers A, et al.
Analytical Chemistry, 88, 2755-2762 (2016)
Julia Stockmann et al.
Alzheimer's research & therapy, 12(1), 169-169 (2020-12-29)
We evaluated Aβ misfolding in combination with Aβ42/40 ratio as a prognostic tool for future clinical progression to mild cognitive impairment (MCI) or dementia due to Alzheimer's disease (AD) in individuals with subjective cognitive decline (SCD). Baseline plasma samples (n = 203)
Andreas Nabers et al.
EMBO molecular medicine, 10(5) (2018-04-08)
Alzheimer's disease (AD) is currently incurable, but there is general agreement that a minimally invasive blood biomarker for screening in preclinical stages would be crucial for future therapy. Diagnostic tools for detection of AD are either invasive like cerebrospinal fluid
Amyloid blood biomarker detects Alzheimer's disease
Nabers A, et al.
EMBO Molecular Medicine, {e8763-{e8763 (2018)
Interactions of pathological hallmark proteins: Tubulin polymerization promoting protein/p25, beta-amyloid and alpha-synuclein
Olah J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2011)