應用
来自酿酒酵母的乙醇脱氢酶已被用作凝胶过滤分子量标记/。同时它还被用作一种含九种蛋白的混合物的成分,用于质谱分析。
生化/生理作用
乙醇脱氢酶(ADH)是一种氧化还原酶,同时也是一种吡啶核苷酸依赖型脱氢酶。它通过乙醇的可逆氧化,催化醛或酮的生成。ADH 还能同时调节烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD+) 或烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 (NADP+)的还原。来自酵母的ADH比哺乳动物ADH活性更高。
分子量为 141kDa 的四聚体包含了 4 个相同的亚基。每个亚基的活性位点都含有一个锌原子。每个活性位点还含有 2 个反应性巯基以及一个组氨酸残基。
等电点:5.4-5.8
最适 pH:8.6-9.0
底物:酵母乙醇脱氢酶与乙醇最易反应,它的反应活性随着醇体积增大或减小而降低。与支链醇和仲醇的反应活性也非常低。
KM(乙醇)= 2.1×10-2M
KM(甲醇)= 1.3×10-1M
KM(异丙醇)= 1.4×10-1M
抑制剂:能与游离巯基反应的化合物,包括 N-烷基马来酰亚胺和碘乙酰胺。
锌螯合剂的抑制剂,包括 1,10-菲咯啉、
8-羟喹啉、2,2′-联吡啶以及硫脲。
底物类似物抑制剂,包括 β-NAD 类似物、嘌呤和嘧啶衍生物、氯乙醇以及氟乙醇。
吸光系数:E1% = 14.6(水,280nm)
等电点:5.4-5.8
最适 pH:8.6-9.0
底物:酵母乙醇脱氢酶与乙醇最易反应,它的反应活性随着醇体积增大或减小而降低。与支链醇和仲醇的反应活性也非常低。
KM(乙醇)= 2.1×10-2M
KM(甲醇)= 1.3×10-1M
KM(异丙醇)= 1.4×10-1M
抑制剂:能与游离巯基反应的化合物,包括 N-烷基马来酰亚胺和碘乙酰胺。
锌螯合剂的抑制剂,包括 1,10-菲咯啉、
8-羟喹啉、2,2′-联吡啶以及硫脲。
底物类似物抑制剂,包括 β-NAD 类似物、嘌呤和嘧啶衍生物、氯乙醇以及氟乙醇。
吸光系数:E1% = 14.6(水,280nm)
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Yeast alcohol dehydrogenase structure and catalysis
Raj S, et al.
Biochemistry, 53(36), 5791-5803 (2014)
Determination of hydrodynamic radius of proteins by size exclusion chromatography
La Verde V, et al.
Bio-protocol, 7(8), 1-14 (2017)
Application of de novo sequencing to large-scale complex proteomics data sets
Devabhaktuni A and Elias JE
Journal of Proteome Research, 15(3), 732-742 (2016)
Study of Reduction Properties of Enzyme Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae Meyen ex. Hansen on Some Selected Compounds
Khan SYN
International journal of language & communication disorders, 3(4), 1218-1222 (2017)
Jung-Eun Kim et al.
Frontiers in immunology, 11, 593748-593748 (2021-01-26)
Patients with severe eosinophilic asthma (SEA; characterized by persistent eosinophilia in blood and airway tissues) experience frequent asthma exacerbations with poor clinical outcomes. Interleukin 5 (IL-5) and IL-5 receptor alpha subunit (IL-5α) play key roles in eosinophilia maintenance, and relevant