Merck
A0731
Sigma-Aldrich
抗-ATG5(C-末端) 兔抗
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
别名:
抗-Atg5(C末端) 兔抗, 抗-ASP, 抗-Apg5, 抗-Apg5L, 抗-凋亡特异性蛋白, 抗自噬蛋白5样
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
分子量
antigen ~56 kDa
物種活性
mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse liver or human U87 cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
一般說明
ATG5(自噬相关基因 5)位于人类染色体带 6q21上。
兔多克隆抗 ATG5(C-末端)抗体可通过免疫印迹识别小鼠和人Atg5-Atg12复合物(〜56 kDa)。通过免疫印迹检测 Atg5-Atg12 复合物条带的过程可被免疫肽特异性抑制。
巨自噬通常称为自噬,是细胞质成分和细胞器大规模消化的主要途径。自噬是在所有真核细胞中都存在的进化保守途径。目前已通过遗传筛选,在酵母中鉴定出自噬体形成所需的至少 16 个 ATG 基因。对于许多此类基因,在哺乳动物中已经鉴定出了相关同源物。 Atg5 也称为Apg5,是自噬必不可少的 32 kDa 蛋白。Atg5 被泛素样修饰剂 Atg12 共价修饰。这一结合反应需要 ATP 和两种酶,即 Atg7 和 Atg10,分别为 E1 和 E2 样酶。 Atg12-Atg5 偶联物与 Atg16 非共价相互作用。Atg12-Atg5-Atg16 复合物位于自噬体前体,并在自噬体形成中起重要作用。有报道称,除 Atg5 在自噬小体形成中起作用外,通过钙蛋白酶切割产生的 Atg5 片段也具有促凋亡功能。
目前已发现 ATG5 位于含有蛋白1 (DFCP1)- 特异性欧米茄体的双 FYVE 结构域上。
免疫原
对应于小鼠 Atg5 第 262-275 个氨基酸的合成肽,通过N-末端的半胱氨酸残基与 KLH 发生偶联。相应的序列与人相差一个氨基酸。
應用
兔多克隆抗-ATG5(C-末端)抗体用于标记 Atg5-Atg12 复合物,以通过免疫细胞化学和免疫组化 (IHC) 技术进行检测和定量。其可用作探针,确定是否存在 Atg5-Atg12 复合物,以及这种复合物在自噬小体形成及其功能中发挥的作用。在 HEK293 和 Cos7 细胞免疫细胞化学过程中,兔抗 ATG5 用作一抗。在处理之前,采用含 200 mM Hepes 的 3.7% 甲醛固定细胞。
兔抗ATG5(C-末端)抗体可用于U2OS细胞的蛋白质印迹分析。该抗体还可用于CT26和MCA205 细胞的免疫印迹分析。
抗 ATG5(C-末端)抗体可用于免疫组化 (IHC) 染色。
外觀
溶于含 15 mM 叠氮化钠的 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
S Polager et al.
Oncogene, 27(35), 4860-4864 (2008-04-15)
The retinoblastoma pathway is often inactivated in human tumors resulting in deregulated E2F activity that can induce both proliferation and cell death. Although the role of E2F in apoptosis is well characterized, little is known regarding its putative participation in
Elizabeth L Axe et al.
The Journal of cell biology, 182(4), 685-701 (2008-08-30)
Autophagy is the engulfment of cytosol and organelles by double-membrane vesicles termed autophagosomes. Autophagosome formation is known to require phosphatidylinositol 3-phosphate (PI(3)P) and occurs near the endoplasmic reticulum (ER), but the exact mechanisms are unknown. We show that double FYVE
Sylvain Ladoire et al.
Autophagy, 8(8), 1175-1184 (2012-06-01)
Autophagy is an evolutionarily conserved catabolic process that involves the entrapment of cytoplasmic components within characteristic vesicles for their delivery to and degradation within lysosomes. Alterations in autophagic signaling are found in several human diseases including cancer. Here, we describe
Eleanor M Cottam et al.
Autophagy, 7(11), 1335-1347 (2011-07-30)
Autophagy is a cellular response to starvation which generates autophagosomes to carry cellular organelles and long-lived proteins to lysosomes for degradation. Degradation through autophagy can provide an innate defence against virus infection, or conversely autophagosomes can promote infection by facilitating
Metastatic risk and resistance to BRAF inhibitors in melanoma defined by selective allelic loss of ATG5
Garcia F M, et al.
Autophagy, 12(10), 1776-1790 (2016)