产品名称
抗LC3 兔抗, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 16-18 kDa
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
一般說明
免疫原
應用
- 蛋白质印迹
- 免疫荧光
- 免疫组化
- 过滤延迟测定
- 免疫细胞化学
生化/生理作用
外觀
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.