主要文件
A0295
Sigma-Aldrich
抗人IgA(α链特异性)−过氧化酶 山羊抗
affinity isolated antibody
别名:
Goat Anti-Human IgA (α-chain specific)−HRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
4-11 mg/mL
技術
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗人IgA(a链特异性)过氧化物酶抗体是通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgA抗血清中分离出来的,以基本上去除全部山羊血清蛋白,包括不与人IgAα链特异性结合的免疫球蛋白。将山羊抗人IgA与过氧化物酶偶联并纯化以去除未偶联的物质。通过免疫电泳(IEP)测定过氧化物酶偶联抗人IgA的特异性,并通过酶联免疫分析法(ELISA)测定偶联物的交叉反应性。
特異性
当针对人IgA、IgG、IgM、Bence Jones Kappa和Lambda骨髓瘤蛋白进行测试时,山羊偶联物中产生的抗人IgA(a链特异性)过氧化物酶抗体对人IgA具有特异性。抗体偶联物不与小鼠或大鼠IgG反应。
免疫原
纯化的人IgA。
應用
山羊抗人IgA(α-链特异性)过氧化物酶抗体已用于以下应用:
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA),稀释度为1:3,000和1: 1,600
  • 组织抗谷氨酰胺转胺酶抗体(tTG)测定稀释度为1:1,000
  • 斑点印迹法:使用10 ng人IgA/Dot在直接化学发光分析中测定最小工作稀释度为1:80,000。鲁米诺加增强剂用作底物。
  • 免疫组织学,使用福尔马林固定、石蜡包埋切片,稀释度为1:100
  • 二聚体IgA(D-IgA)的转胞吞作用测定
  • 蛋白质印迹
生化/生理作用
IgA是一种分泌糖蛋白抗体,调节共生肠道细菌和宿主免疫系统攻击之间的生理平衡。它是产生最多的抗体同种型。IgA主要有肠道黏膜分泌,防止共生微生物侵入肠道。
外觀
在0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中的溶液,含0.05% MIT作为防腐剂。
準備報告
通过Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)所述的两步戊二醛方法制备。
儲存和穩定性
连续使用时,可在 2-8°C储存最长一个月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Allergic Colitis in Infants Related to Cow
Yu MC, et al.
Pediatrics, 54(1), 49-55 (2013)
Age Dependence and Isotype Specificity of Influenza Virus Hemagglutinin Stalk-Reactive Antibodies in Humans
Nachbagauer R, et al.
mBio, 7(1), 01996-01915 (2016)
An unusual cause of postoperative dyspnoea.
B Cadet et al.
Gut, 53(9), 1278-1278 (2004-08-13)
Ole J B Landsverk et al.
The Journal of experimental medicine, 214(2), 309-317 (2017-01-21)
Plasma cells (PCs) produce antibodies that mediate immunity after infection or vaccination. In contrast to PCs in the bone marrow, PCs in the gut have been considered short lived. In this study, we studied PC dynamics in the human small
Prevalence of celiac disease among blood donors in SAO PAULO - the most populated city in Brazil
Alencar ML, et al.
Clinics, 67(9), 1013-1013 (2012)
商品
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.