主要文件
AP120P
Sigma-Aldrich
山羊抗人IgA抗体,IgG和IgM,HRP偶联
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG是最丰富的免疫球蛋白,包含两条重链和两条轻链。每个分子有两个抗原结合位点。IgG有4个亚类:IgG1(66%),IgG2(23%),IgG3(7%)和IgG4(4%)。IgM约占血清免疫球蛋白的10%。IgM(含IgD)是B细胞表面表达的主要免疫球蛋白。单体IgA占血清免疫球蛋白的5-15%,而二聚体IgA位于粘膜表面。
特異性
该抗体与人IgG、IgM和IgA反应。可能也与其他人免疫球蛋白的轻链反应。
免疫原
由纯化人IgG、IgM和IgA制备。
應用
EIA:1:5,000-1:100,000。
蛋白质印迹:1:5,000-1:200,000。
免疫组化:1:500-1:5,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
使用经验证可用于ELISA、WB、IH的山羊抗人IgA抗体、IgG&IgM、HRP偶联物检测人IgA。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
外觀
使用与琼脂糖珠偶联的抗原通过免疫亲和层析纯化。冻干。缓冲液为0.01 M磷酸钠,0.25 M NaCl,pH值7.6和15 mg/ml BSA。不含防腐剂。
免疫亲和纯化
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干产品在产物2°-8°C下保存长达12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2°-8°C下稳定6周。用2 mL蒸馏水复溶小瓶。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,抗体(和缓冲盐)的浓度将降低至原浓度的一半,并且必须相应地调整最终的工作稀释度。应避免反复冻融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Robert Root-Bernstein
Frontiers in pediatrics, 2, 85-85 (2014-09-06)
Molecular mimicry theory (MMT) suggests that epitope mimicry between pathogens and human proteins can activate autoimmune disease. Group A streptococci (GAS) mimics human cardiac myosin in rheumatic heart disease (RHD) and coxsackie viruses (CX) mimic actin in autoimmune myocarditis (AM).