Merck
89179
Sigma-Aldrich
L-苏氨酸
≥99.5% (NT), BioXtra
别名:
(2S,3R)-2-氨基-3-羟基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721646
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-苏氨酸, BioXtra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D −28.5±0.5°, c = 5% in H2O
雜質
≤0.5% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 重建氨基酸代谢反馈调节以开发非营养缺陷型产L-苏氨酸谷氨酸棒杆菌。: 该研究以L-苏氨酸为内标检测和优化转基因谷氨酸棒杆菌 中L-苏氨酸的生产,目的是为了实现更具可持续性并且经济合算的生物制造过程 (Liu et al., 2024).
  • 苏氨酸脱氢酶调节斑马鱼中的中性粒细胞,但是不调节 H3K4me3水平。: 该研究利用 L-苏氨酸进行化学处理来考察苏氨酸脱氢酶调节斑马鱼中性粒细胞功能的酶活性 (Li et al., 2024)。
其他說明
苏氨酸-琼脂糖凝胶的制备、测定及蛋白激酶 C 的纯化;聚丙烯酰胺凝胶等速电泳中的氨基酸间距—关键的评估;各种微生物的生长要求
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T. Hine et al.
Electrophoresis ?83, 541-541 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Assay and purification of protein kinase C.
T Kitano et al.
Methods in enzymology, 124, 349-352 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Tamara Seredenina et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(5), 490-513 (2014-02-04)
Voltage-gated proton channels are increasingly implicated in cellular proton homeostasis. Proton currents were originally identified in snail neurons less than 40 years ago, and subsequently shown to play an important auxiliary role in the functioning of reactive oxygen species (ROS)-generating