描述
cationic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (AT)
分子量
448.08 g/mol
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤5% water
pH值
5.5-7.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
162-164 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 300 nm in H2O at 0.1 M
SMILES 字串
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges