描述
cationic
品質等級
化驗
≥95.0% ((calculated on dry substance), T)
形狀
semisolid
成份
benzyldimethyldodecylammonium chloride, ~70% (Purity (HPLC Area %))
benzyldimethyltetradecylammonium chloride, ~30% (HPLC Minor Component (Area %))
雜質
≤10% water
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 蒙脱石粘土的改性剂,能够合成环保且高效的杂化纳米催化剂,用于5-取代1H-四唑的绿色合成
- 碱性离子液体合成的前体,这些离子液体已被用作支撑离子液体催化剂(SILCA)
- 在水中合成功能化喹喔啉的催化剂。
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)