主要文件
8.14363
Sigma-Aldrich
N-烷基-N,N-二甲基-N-苄基氯化铵
for synthesis
别名:
N-烷基-N,N-二甲基-N-苄基氯化铵, 苄基二甲基肉豆蔻基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
287-089-1
NACRES:
NA.22
品質等級
自燃溫度
>250 °C (Dust)
pH值
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
250 g/L
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 98.0 %
熔程(上限值): ≤ 73 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C