主要文件
1.12130
Supelco
溴甲菲啶(2,7-二氨基-10-甲基-9-苯基溴化菲啶盐)
for surfactant tests
别名:
溴甲菲啶(2,7-二氨基-10-甲基-9-苯基溴化菲啶盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18BrN3
CAS号:
分子量:
380.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
208-256-7
NACRES:
NA.24
品質等級
形狀
solid
成份
dye content, ≥95% spectrophotometric assay
損耗
≤5% loss on drying, 110°C
mp
242 °C
體積密度
380 kg/m3
λmax
523-528 nm in methanol
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Br.N1(C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)C
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI 密鑰
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 溶液光谱法比较三种菲啶药物的碱基对特异性。: 本研究通过溶液光谱技术评估了三种菲啶药物(包括溴化甲菲定)与DNA碱基对结合的特异性。这项研究提供了有关分子水平相互作用的重要见解,为药物设计和DNA相互作用研究领域的化学家提供了宝贵信息(Dougherty G,1982)。
分析報告
染料含量(分光光度法): ≥ 95 %
同一性(UV/VIS 光谱):通过测试
最大吸光度 λmax.(甲醇):523 - 528 nm
光谱吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.0005 %;甲醇):168 - 177
TLC-测试:通过测试
干燥损失(100 °C): ≤ 5 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3