Merck
07294
Sigma-Aldrich
O′-(Carboxymethyl)fluoresceinamide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
别名:
[9-(2-Dimethylcarbamoylphenyl)-6-oxo-6H-xanthen-3-yloxy]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H19NO6
分子量:
417.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥97.0% (HPCE)
螢光
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)C(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI 密鑰
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3