Merck
77234
Sigma-Aldrich
高氯酸
puriss. p.a., ACS reagent, packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle, ≥60% (T)
别名:
PCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HClO4
CAS号:
分子量:
100.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
puriss. p.a.
品質等級
形狀
liquid
品質
packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle
濃度
≥60% (T)
雜質
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
燃燒殘留物
≤0.003% (as SO4)
密度
1.670 g/cm3
負離子痕跡
chlorate (ClO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤0.1 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI 密鑰
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高氯酸(HClO4)是一种氯的含氧酸,是一种无色液体。它本质上具有强酸性。当它溶解于水时会得到高氯酸水合物。
應用
  • 同时测定动物肾脏和肝脏中阿扎哌隆和阿扎哌醇的色谱方法的建立。:本研究使用高氯酸进行了HPLC分析样品的制备,这对于食品安全研究中的兽药残留分析至关重要(Koska and Kubalczyk, 2022)。
  • 测定成熟奶酪中生物胺的高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)法的建立。:研究利用高氯酸进行样品脱蛋白,展示了其用于食品化学领域乳制品质量控制的应用(Pawul-Gruba et al., 2022)。
  • 高氯酸塑化β-锡酸样品的振动和阻抗分析。:本研究在塑化过程中使用了高氯酸,这对于改善β-锡酸性能的材料科学研究至关重要(Karelin et al., 2022)。
  • LC-MS/MS法测定干血斑中的替加环素及全血和血浆中替加环素浓度的比较。:使用高氯酸进行了LC-MS/MS分析样品的制备,这对于临床研究中的药代动力学研究至关重要(Yan et al., 2023)。
  • SiO(2)负载HClO(4)催化合成(Z)-噻唑基腙吲哚啉-2-酮及其电化学性质研究。:研究重点介绍了高氯酸作为催化剂的使用,展示了其在有机合成和电化学中的应用(Shaik et al., 2022)。
其他說明
金属和有机化合物分解试剂(爆炸危险)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 849-849 (1994)
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout