蒸汽壓力
0.06 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
效力
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4 % (v/v)
pH值
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp
-79 °C
轉變溫度
flash point 111 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.009 - 1.012
对映体纯度: ≥ 99.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.009 - 1.012
对映体纯度: ≥ 99.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup