Merck
215236
Sigma-Aldrich
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
S
CAS号:
分子量:
32.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141912
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
蒸汽密度
8.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
形狀
powder
自燃溫度
450 °F
純化經由
sublimation
電阻係數
2E23 μΩ-cm, 20°C
粒徑
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES 字串
[S]
InChI
1S/S
InChI 密鑰
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫是一种非金属元素,可用于制备许多有机硫化合物,如三维富硫聚合物。它也可用作脱氢和威氏反应的温和氧化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)