Merck
13825
Sigma-Aldrich
powder, ≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
S
CAS号:
分子量:
32.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141912
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
for analytical purposes
蒸汽密度
8.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
powder
自燃溫度
450 °F
電阻係數
2E23 μΩ-cm, 20°C
灰分
≤3%
pH值
6 (20 °C, 10 g/L)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES 字串
[S]
InChI
1S/S
InChI 密鑰
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫大量存在于海洋和淡水沉积物中。它以黄铁矿、酸挥发性硫化物、元素硫、硫酸盐和有机硫等多种硫化合物的形式存在。已有研究描述了用铬还原技术定量测定现代沉积物和页岩中的还原性无机硫化合物。
硫天然存在于半胱氨酸和蛋氨酸氨基酸中,可通过电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 检测。它也是植物生长所需的重要元素,因为它有助于降低土壤的 pH 值。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
404.6 °F - closed cup
閃點(°C)
207 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29)x`, 3425-3427 (2003)
A Scotto Rosato et al.
Nature communications, 10(1), 5630-5630 (2019-12-12)
The lysosomal calcium channel TRPML1, whose mutations cause the lysosomal storage disorder (LSD) mucolipidosis type IV (MLIV), contributes to upregulate autophagic genes by inducing the nuclear translocation of the transcription factor EB (TFEB). Here we show that TRPML1 activation also