等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
8.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
形狀
powder
自燃溫度
450 °F
純化經由
refining
電阻係數
2E23 μΩ-cm, 20°C
粒徑
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES 字串
[S]
InChI
1S/S
InChI 密鑰
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- HPLC-茚三酮-光度法与UHPLC-PITC-串联质谱法分析复杂先天性心脏病患者和对照组患者血清氨基酸的比较。:研究比较了HPLC-茚三酮-光度法和UHPLC-PITC-串联质谱法两种分析血清氨基酸的方法。重点介绍了使用离子交换剂III在复杂医疗病例中实现准确可靠检测的优势(Michel et al., 2020)。
- 非变性色谱-质谱联用表征单克隆抗体和相关产品。:研究展示了非变性色谱与质谱的联用,利用离子交换剂III保持蛋白质的完整性,并实现单克隆抗体的高分辨率表征(Farsang et al., 2020)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1