材料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (121.000-QS)
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
直徑
20 mm
小室體積
280 μL
路徑長度
1 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with 2 ports and stoppers
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.