主要文件
Z803871
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 280 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (120-QS)
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
直徑
3.5 mm
小室體積
280 μL
路徑長度
1 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)