Merck
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26O2
CAS号:
分子量:
238.37
FEMA號碼:
4295
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.340
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
geranium; leafy; fruity; floral; rose
SMILES 字串
O(CCC(CCC=C(C)C)C)C(=O)\C(=C\C)\C
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
InChI 密鑰
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)