Merck
W251801
Sigma-Aldrich
异戊酸香叶酯
≥95%, stabilized, FG
别名:
Geranyl 3-methyl butanoate, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl isovalerate, [(3E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienyl] 3-methylbutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
238.37
FEMA號碼:
2518
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
448
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.453
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
包含
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
成份
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
geraniol
感官的
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES 字串
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChI 密鑰
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)