Merck
SMB01384
Sigma-Aldrich
DMIP
≥95% (HPLC)
别名:
1,6-DMIP, 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
運輸包裝
2-8°C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[n]1(c2c(nc1N)ncc(c2)C)C
InChI
1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
NEOGGGHDLGYATP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
DMIP (2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine) dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)