certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001924
traceable to USP 1463224
API 家族
nicardipine
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3