certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. P3500000
traceable to USP 1576005
API 家族
propranolol
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
普萘洛尔是一种β肾上腺素能阻断化合物,广泛用于治疗心律不齐,窦性心动过速,心绞痛和高血压。它也可用于治疗功能失调性分娩、偏头痛以及焦虑症。
普萘洛尔是一种β肾上腺素能阻断化合物,广泛用于治疗心律不齐,窦性心动过速,心绞痛和高血压。它也可用于治疗功能失调性分娩、偏头痛以及焦虑症。
應用
盐酸普萘洛尔可用作药物标准品,用于通过色谱法和分光光度法技术测定药物制剂和血浆样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA0068。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Micellar liquid chromatographic determination of five antianginals in pharmaceuticals
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(4), 1235-1242 (2006)
High-pressure liquid chromatographic method for the simultaneous quantitative analysis of propranolol and 4-hydroxypropranolol in plasma
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 145(3), 429-436 (1978)
AAS and spectrophotometric determination of propranolol HCl and metoprolol tartrate
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(2), 179-187 (2000)
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(12), 1308-1314 (2013-04-19)
Unblinded studies have shown improvements in airway hyperresponsiveness with chronic nadolol in steroid-naive patients with asthma. To assess the effects of chronic nonselective β-blockade as add-on to inhaled corticosteroids (ICS) in patients with asthma. A double-blind randomized placebo-controlled crossover trial
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(41), 16574-16579 (2013-09-26)
Across a variety of adverse life circumstances, such as social isolation and low socioeconomic status, mammalian immune cells have been found to show a conserved transcriptional response to adversity (CTRA) involving increased expression of proinflammatory genes. The present study examines
实验方案
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips