Merck
PHR1999
Supelco
咖啡因杂质 C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1,3,9-三甲基黄嘌呤 CRM, 1,3,9-三甲基-3,9-二氢-1H-嘌呤-2,6-二酮, 2,6-二氢-1,3,9-三甲基嘌呤, Isocaffeine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4O2
CAS号:
分子量:
194.19
Beilstein:
196140
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
1,3,9-三甲基黄嘌呤是一种腺苷受体拮抗剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB4747。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)