certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 30 mg
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此物质的示例分析证书,请在下面的对话框中输入LRAB1422。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3