certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. S0808000
traceable to USP 1614705
API 家族
sodium stearyl fumarate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
InChI 密鑰
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。硬脂富马酸钠是一种水溶性润滑剂,它在制药工业中被广泛用于压片。它可减少摩擦的能力、对冲头的粘附及其片剂强度和崩解时间已得到研究。
應用
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAC3332。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Evaluation of sodium stearyl fumarate as a tablet lubricant
International Journal of Pharmaceutics, 2(3-4), 145-153 (1979)