certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1356734
API 家族
lactic acid
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
應用
- 通过高效液相色谱法(HPLC)结合 UV 检测器对细菌培养上清液中的四种短链脂肪酸和乳酸进行定量分析
- 使用 390 nm 分光光度法测定生物文化制品和乳制品中的乳酸
分析報告
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门