HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
材料
分析柱
標準
产品编号
说明
价格
CONDITIONS
column
Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm